Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable G-protein coupled receptor 75, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Especificaciones
Nombre Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16010890
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6113-EC-100UG
100 μg
518.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-08-2022
para ver el stock
16030890
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6113-EC-1MG
1 mg
2365.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-08-2022
para ver el stock
16020890
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6113-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16040890
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6113-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16050890
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6113-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16060890
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6113-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
His-SUMO
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_006785.1
Recombinant Protein
E. coli
NPFIYSRNSA GLRRKVLWCL QYIGLGFFCC KQKTRLRAMG KGNLEVNRNK SSHHETNSAY MLSPKPQKKF VDQACGPSHS KESMVSPKIS AGHQHCGQSS STPINTRIEP YYSIYNSSPS QEESSPCNLQ PVNSFGFANS YIAMHYHTTN DLVQEYDSTS AKQIPVPSV
10936
GPR75