Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable G-protein coupled receptor 75, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6113-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060890
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006785.1
Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
Research Use Only
GPR75
Recombinant Protein
E. coli
NPFIYSRNSA GLRRKVLWCL QYIGLGFFCC KQKTRLRAMG KGNLEVNRNK SSHHETNSAY MLSPKPQKKF VDQACGPSHS KESMVSPKIS AGHQHCGQSS STPINTRIEP YYSIYNSSPS QEESSPCNLQ PVNSFGFANS YIAMHYHTTN DLVQEYDSTS AKQIPVPSV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10936
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol