Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5922-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15988699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055129.2
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein
Research Use Only
DDX58
Recombinant Protein
E. coli
MTTEQRRSLQ AFQDYIRKTL DPTYILSYMA PWFREEEVQY IQAEKNNKGP MEAATLFLKF LLELQEEGWF RGFLDALDHA GYSGLYEAIE SWDFKKIEKL EEYRLLLKRL QPEFKTRIIP TDIISDLSEC LINQECEEIL QICSTKGMMA GAEKLVECLL RSDKENWPKT LKLALEKERN KFSELWIVEK GIKDVETEDL EDKMETSDIQ IFYQEDPECQ NLSENSCPPS EVSDTNLYSP FKPRNYQLEL ALPAMKGKNT IICAPTGCGK TFVSLLICEH HLKKFPQGQK GKVVFFANQI PVYEQQKSVF SKYFERHGYR VTGISGATAE NVPVEQIVEN NDIIILTPQI LVNNLKKGTI PSLSIFTLMI FDECHNTSKQ HPYNMIMFNY LDQKLGGSSG PLPQVIGLTA SVGVGDAKNT DEALDYICKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23586
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol