Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055129.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23586 |
Nombre | Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958699
|
enQuireBio™
QP5922-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978699
|
enQuireBio™
QP5922-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968699
|
enQuireBio™
QP5922-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988699
|
enQuireBio™
QP5922-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998699
|
enQuireBio™
QP5922-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908709
|
enQuireBio™
QP5922-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_055129.2 | |
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23586 | |
Research Use Only | |
DDX58 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTTEQRRSLQ AFQDYIRKTL DPTYILSYMA PWFREEEVQY IQAEKNNKGP MEAATLFLKF LLELQEEGWF RGFLDALDHA GYSGLYEAIE SWDFKKIEKL EEYRLLLKRL QPEFKTRIIP TDIISDLSEC LINQECEEIL QICSTKGMMA GAEKLVECLL RSDKENWPKT LKLALEKERN KFSELWIVEK GIKDVETEDL EDKMETSDIQ IFYQEDPECQ NLSENSCPPS EVSDTNLYSP FKPRNYQLEL ALPAMKGKNT IICAPTGCGK TFVSLLICEH HLKKFPQGQK GKVVFFANQI PVYEQQKSVF SKYFERHGYR VTGISGATAE NVPVEQIVEN NDIIILTPQI LVNNLKKGTI PSLSIFTLMI FDECHNTSKQ HPYNMIMFNY LDQKLGGSSG PLPQVIGLTA SVGVGDAKNT DEALDYICKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |