Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001171864.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9542 |
Nombre | Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023310
|
enQuireBio™
QP6436-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063310
|
enQuireBio™
QP6436-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033310
|
enQuireBio™
QP6436-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053310
|
enQuireBio™
QP6436-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073310
|
enQuireBio™
QP6436-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043310
|
enQuireBio™
QP6436-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001171864.1 | |
Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9542 | |
Research Use Only | |
NRG2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
CYSPSLKSVQ DQAYKAPVVV EGKVQGLVPA GGSSSNSTRE PPASGRVALV KVLDKWPLRS GGLQREQVIS VGSCVPLERN QRYIFFLEPT EQPLVFKTAF APLDTNGKNL KKEVGKILCT DCATRPKLKK MKSQTGQVGE KQSLKCEAAA GNPQPSYRWF KDGKELNRSR DIRIKYGNGR KNSRLQFNKV KVEDAGEYVC EAENILGKDT VRGRLYVNSV STTLSSWSGH ARKCNETAKS YCVNGGVCYY IEGINQLSCK CPNGFFGQRC LEKLPLRLYM PDPKQKAEEL YQKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |