Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Poly(A)-specific ribonuclease PARN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Poly(A)-specific ribonuclease PARN, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001127949.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5073 |
Nombre | Poly(A)-specific ribonuclease PARN Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023510
|
enQuireBio™
QP6467-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063510
|
enQuireBio™
QP6467-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033510
|
enQuireBio™
QP6467-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053510
|
enQuireBio™
QP6467-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073510
|
enQuireBio™
QP6467-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043510
|
enQuireBio™
QP6467-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001127949.1 | |
Poly(A)-specific ribonuclease PARN Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5073 | |
Research Use Only | |
PARN | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEIIRSNFKS NLHKVYQAIE EADFFAIDGE FSGISDGPSV SALTNGFDTP EERYQKLKKH SMDFLLFQFG LCTFKYDYTD SKYITKSFNF YVFPKPFNRS SPDVKFVCQS SSIDFLASQG FDFNKVFRNG IPYLNQEEER QLREQYDEKR SQANGAGALS YVSPNTSKCP VTIPEDQKKF IDQVVEKIED LLQSEENKNL DLEPCTGFQR KLIYQTLSWK YPKGIHVETL ETEKKERYIV ISKVDEEERK RREQQKHAKE QEELNDAVGF SRVIHAIANS GKLVIGHNML LDVMHTVHQF YCPLPADLSE FKEMTTCVFP RLLDTKLMAS TQPFKDIINN TSLAELEKRL KETPFNPPKV ESAEGFPSYD TASEQLHEAG YDAYITGLCF ISMANYLGSF LSPPKIHVSA RSKLIEPFFN KLFLMRVMDI PYLNLEGPDL QPKRDHVLHV TFPKEWKTSD LYQLFSAFGN IQISWIDDTS AFVSLSQPEQ VKIAVNTSKY AESYRIQTYA EYMGRKQEEK QIKRKWTEDS WKEADSKRLN PQCIPYTLQN HYYRNNSFTA PSTVGKRNLS PSQEEAGLED GVSGEISDTE LEQTDSCAEP LSEGRKKAKK LKRMKKELSP AGSISKNSPA TLFEVPDTW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |