Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plexin-A4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001099013.1
ID de gen (Entrez) 91584
Nombre Plexin-A4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8056-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
16062411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8056-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
16052411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8056-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8056-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8056-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8056-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001099013.1
Plexin-A4 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
91584
Research Use Only
PLXNA4
Recombinant Protein
E. coli
TLLTRQPAPL SQKQRSFVTF RGEPAEGFNH LVVDERTGHI YLGAVNRIYK LSSDLKVLVT HETGPDEDNP KCYPPRIVQT CNEPLTTTNN VNKMLLIDYK ENRLIACGSL YQGICKLLRL EDLFKLGEPY HKKEHYLSGV NESGSVFGVI VSYSNLDDKL FIATAVDGKP EYFPTISSRK LTKNSEADGM FAYVFHDEFV ASMIKIPSDT FTIIPDFDIY YVYGFSSGNF VYFLTLQPEM VSPPGSTTKE QVYTSKLVRL CKEDTAFNSY VEVPIGCERS GVEYRLLQAA YLSKAGAVLG RTLGVHPDDD LLFTVFSKGQ KRKMKSLDES ALCIFILKQI NDRIKERLQS CYRGEGTLDL AWLKVKDIPC SSALLTIDDN FCGLDMNAPL GVSDMVRGIP VFTEDRDRMT SVIAYVYKNH SLAFVGTKSG KLKKIRVDGP RGNALQYETV QVVDPGPVLR DMAFSKDHEQ LYIMSERQLT RVPVESCGQY QSCGECLGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.