Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plexin-A4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8056-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001099013.1
Plexin-A4 Protein
Research Use Only
PLXNA4
Recombinant Protein
E. coli
TLLTRQPAPL SQKQRSFVTF RGEPAEGFNH LVVDERTGHI YLGAVNRIYK LSSDLKVLVT HETGPDEDNP KCYPPRIVQT CNEPLTTTNN VNKMLLIDYK ENRLIACGSL YQGICKLLRL EDLFKLGEPY HKKEHYLSGV NESGSVFGVI VSYSNLDDKL FIATAVDGKP EYFPTISSRK LTKNSEADGM FAYVFHDEFV ASMIKIPSDT FTIIPDFDIY YVYGFSSGNF VYFLTLQPEM VSPPGSTTKE QVYTSKLVRL CKEDTAFNSY VEVPIGCERS GVEYRLLQAA YLSKAGAVLG RTLGVHPDDD LLFTVFSKGQ KRKMKSLDES ALCIFILKQI NDRIKERLQS CYRGEGTLDL AWLKVKDIPC SSALLTIDDN FCGLDMNAPL GVSDMVRGIP VFTEDRDRMT SVIAYVYKNH SLAFVGTKSG KLKKIRVDGP RGNALQYETV QVVDPGPVLR DMAFSKDHEQ LYIMSERQLT RVPVESCGQY QSCGECLGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
91584
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol