Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5365-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15905999
  • 2600.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001308315.1
Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein
Research Use Only
PTN
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
5764
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGKKEKPEKK VKKSDCGEWQ WSVCVPTSGD CGLGTREGTR TGAECKQTMK TQRCKIPCNW KKQFGAECKY QFQAWGECDL NTALKTRTGS LKRALHNAEC QKTVTISKPC GKLTKPKPQA ESKKKKKEGK KQEKMLD
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.