Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein
Recombinant Protein
655.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001308315.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5764 |
Nombre | Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15985989
|
enQuireBio™
QP5365-100UG |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905999
|
enQuireBio™
QP5365-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995989
|
enQuireBio™
QP5365-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001308315.1 | |
Pleiotrophin / PTN / HB-GAM Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGKKEKPEKK VKKSDCGEWQ WSVCVPTSGD CGLGTREGTR TGAECKQTMK TQRCKIPCNW KKQFGAECKY QFQAWGECDL NTALKTRTGS LKRALHNAEC QKTVTISKPC GKLTKPKPQA ESKKKKKEGK KQEKMLD | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
5764 | |
Research Use Only | |
PTN | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |