Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLCZ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLCZ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7781-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080761
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001317698.1
PLCZ1 Protein
Research Use Only
PLCZ1
Recombinant Protein
E. coli
MEMRWFLSKI QDDFRGGKIN LEKTQRLLEK LDIRCSYIHV KQIFKDNDRL KQGRITIEEF RAIYRIITHR EEIIEIFNTY SENRKILLAS NLAQFLTQEQ YAAEMSKAIA FEIIQKYEPI EEVRKAHQMS LEGFTRYMDS RECLLFKNEC RKVYQDMTHP LNDYFISSSH NTYLVSDQLL GPSDLWGYVS ALVKGCRCLE IDCWDGAQNE PVVYHGYTLT SKLLFKTVIQ AIHKYAFMTS DYPVVLSLEN HCSTAQQEVM ADNLQATFGE SLLSDMLDDF PDTLPSPEAL KFKILVKNKK IGTLKETHER KGSDKRGDNQ DKETGVKKLP GVMLFKKKKT RKLKIALALS DLVIYTKAEK FKSFQHSRLY QQFNENNSIG ETQARKLSKL RVHEFIFHTR KFITRIYPKA TRADS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
89869
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol