Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLCZ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLCZ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001317698.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 89869 |
Nombre | PLCZ1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16040761
|
enQuireBio™
QP7781-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060761
|
enQuireBio™
QP7781-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050761
|
enQuireBio™
QP7781-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070761
|
enQuireBio™
QP7781-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080761
|
enQuireBio™
QP7781-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090761
|
enQuireBio™
QP7781-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001317698.1 | |
PLCZ1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
89869 | |
Research Use Only | |
PLCZ1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEMRWFLSKI QDDFRGGKIN LEKTQRLLEK LDIRCSYIHV KQIFKDNDRL KQGRITIEEF RAIYRIITHR EEIIEIFNTY SENRKILLAS NLAQFLTQEQ YAAEMSKAIA FEIIQKYEPI EEVRKAHQMS LEGFTRYMDS RECLLFKNEC RKVYQDMTHP LNDYFISSSH NTYLVSDQLL GPSDLWGYVS ALVKGCRCLE IDCWDGAQNE PVVYHGYTLT SKLLFKTVIQ AIHKYAFMTS DYPVVLSLEN HCSTAQQEVM ADNLQATFGE SLLSDMLDDF PDTLPSPEAL KFKILVKNKK IGTLKETHER KGSDKRGDNQ DKETGVKKLP GVMLFKKKKT RKLKIALALS DLVIYTKAEK FKSFQHSRLY QQFNENNSIG ETQARKLSKL RVHEFIFHTR KFITRIYPKA TRADS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |