Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Platelet glycoprotein Ib alpha chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Platelet glycoprotein Ib alpha chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000164.5 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2811 |
Nombre | Platelet glycoprotein Ib alpha chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16010860
|
enQuireBio™
QP6109-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030860
|
enQuireBio™
QP6109-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16020860
|
enQuireBio™
QP6109-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040860
|
enQuireBio™
QP6109-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050860
|
enQuireBio™
QP6109-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060860
|
enQuireBio™
QP6109-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000164.5 | |
Platelet glycoprotein Ib alpha chain Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2811 | |
Research Use Only | |
GP1BA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HPICEVSKVA SHLEVNCDKR NLTALPPDLP KDTTILHLSE NLLYTFSLAT LMPYTRLTQL NLDRCELTKL QVDGTLPVLG TLDLSHNQLQ SLPLLGQTLP ALTVLDVSFN RLTSLPLGAL RGLGELQELY LKGNELKTLP PGLLTPTPKL EKLSLANNNL TELPAGLLNG LENLDTLLLQ ENSLYTIPKG FFGSHLLPFA FLHGNPWLCN CEILYFRRWL QDNAENVYVW KQGVDVKAMT SNVASVQCDN SDKFPVYKYP GKGCPTLGDE GDTDLYDYYP EEDTEGDKVR ATRTVVKFPT KAHTTPWGLF YSWSTASLDS QMPSSLHPTQ ESTKEQTTFP PRWTPNFTLH MESITFSKTP KSTTEPTPSP TTSEPVPEPA PNMTTLEPTP SPTTPEPTSE PAPSPTTPEP TPIPTIATSP TILVSATSLI TPKSTFLTTT KPVSLLESTK KTIPELDQPP KLRGVLQGHL ESSRNDPFLH PDFCCLLPL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |