Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Platelet glycoprotein Ib alpha chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Platelet glycoprotein Ib alpha chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6109-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16020860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000164.5
Platelet glycoprotein Ib alpha chain Protein
Research Use Only
GP1BA
Recombinant Protein
E. coli
HPICEVSKVA SHLEVNCDKR NLTALPPDLP KDTTILHLSE NLLYTFSLAT LMPYTRLTQL NLDRCELTKL QVDGTLPVLG TLDLSHNQLQ SLPLLGQTLP ALTVLDVSFN RLTSLPLGAL RGLGELQELY LKGNELKTLP PGLLTPTPKL EKLSLANNNL TELPAGLLNG LENLDTLLLQ ENSLYTIPKG FFGSHLLPFA FLHGNPWLCN CEILYFRRWL QDNAENVYVW KQGVDVKAMT SNVASVQCDN SDKFPVYKYP GKGCPTLGDE GDTDLYDYYP EEDTEGDKVR ATRTVVKFPT KAHTTPWGLF YSWSTASLDS QMPSSLHPTQ ESTKEQTTFP PRWTPNFTLH MESITFSKTP KSTTEPTPSP TTSEPVPEPA PNMTTLEPTP SPTTPEPTSE PAPSPTTPEP TPIPTIATSP TILVSATSLI TPKSTFLTTT KPVSLLESTK KTIPELDQPP KLRGVLQGHL ESSRNDPFLH PDFCCLLPL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2811
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol