Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PKC-a Protein
A cDNA sequence encoding the PKC-a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 5578 |
---|---|
Nombre | PKC-a Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | PRKCA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922399
|
enQuireBio™
QP13064-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912399
|
enQuireBio™
QP13064-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902399
|
enQuireBio™
QP13064-0.1MG |
100 μg |
1665.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
5578 | |
Research Use Only | |
PRKCA | |
Human | |
His | |
PKC-a is supplied in 20mM HEPES pH 7.5, 250mM NaCl, 50% glycerol, 2mM EDTA, 2mM EGTA, 0.05%Triton X-100 and 5mM DTT. |
PKC-a Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MADVYPGNDS TASQDVANRF ARKGALRQKN VHEVKDHKFI ARFFKQPTFC SHCTDFIWGF GKQGFQCQVC CFVVHKRCHE FVTFSCPGAD KGPDTDDPRS KHKFKIHTYG SPTFCDHCGS LLYGLIHQGM KCDTCDMNVH KQCVINVPSL CGMDHTEKRG RIYLKAEVAD EKLHVTVRDA KNLIPMDPNG LSDPYVKLKL IPDPKNESKQ KTKTIRSTLN PQWNESFTFK LKPSDKDRRL SVEIWDWDRT TRNDFMGSLS FGVSELMKMP ASGWYKLLNQ EEGEYYNVPI PEGDEEGNME LRQKFEKAKL GPAGNKVISP SEDRKQPSNN LDRVKLTDFN FLMVLGKGSF GKVMLADRKG TEELYAIKIL KKDVVIQDDD VECTMVEKRV LALLDKPPFL TQLHSCFQTV DRLYFVMEYV NGGDLMYHIQ QVGKFKEPQA VFYAAEISIG LFFLHKRGII YRDLKLDNVM LDSEGHIKIA DFGMCKEHMM DGVTTRTFCG TPDYIAPEII AYQPYGKSVD WWAYGVLLYE MLAGQPPFDG EDEDELFQSI MEHNVSYPKS LSKEAVSICK GLMTKHPAKR LGCGPEGERD VREHAFFRGI DWEKLENREI QPPFKPKVCG KGAENFDKFF TRGQPVLTPP DQLVIANIDQ SDFEGFSYVN PQFVHPILQS AV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |