Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phospholipid scramblase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phospholipid scramblase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Especificaciones
Nombre | Phospholipid scramblase 1 Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | GST |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023780
|
enQuireBio™
QP6506-EC-100UG |
100 μg |
518.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16043780
|
enQuireBio™
QP6506-EC-1MG |
1 mg |
2365.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16033780
|
enQuireBio™
QP6506-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16053780
|
enQuireBio™
QP6506-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16063780
|
enQuireBio™
QP6506-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16073780
|
enQuireBio™
QP6506-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
Phospholipid scramblase 1 Protein | |
GST | |
Human | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_066928.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ESTGSQEQKS GVW | |
5359 | |
PLSCR1 |