Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phospholipid scramblase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phospholipid scramblase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6506-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_066928.1
Phospholipid scramblase 1 Protein
Research Use Only
PLSCR1
Recombinant Protein
E. coli
ESTGSQEQKS GVW
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5359
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol