Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoglucomutase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoglucomutase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6486-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001166289.1
Phosphoglucomutase-1 Protein
Research Use Only
PGM1
Recombinant Protein
E. coli
MVKIVTVKTQ AYQDQKPGTS GLRKRVKVFQ SSANYAENFI QSIISTVEPA QRQEATLVVG GDGRFYMKEA IQLIARIAAA NGIGRLVIGQ NGILSTPAVS CIIRKIKAIG GIILTASHNP GGPNGDFGIK FNISNGGPAP EAITDKIFQI SKTIEEYAVC PDLKVDLGVL GKQQFDLENK FKPFTVEIVD SVEAYATMLR SIFDFSALKE LLSGPNRLKI RIDAMHGVVG PYVKKILCEE LGAPANSAVN CVPLEDFGGH HPDPNLTYAA DLVETMKSGE HDFGAAFDGD GDRNMILGKH GFFVNPSDSV AVIAANIFSI PYFQQTGVRG FARSMPTSGA LDRVASATKI ALYETPTGWK FFGNLMDASK LSLCGEESFG TGSDHIREKD GLWAVLAWLS ILATRKQSVE DILKDHWQKY GRNFFTRYDY EEVEAEGANK MMKDLEALMF DRSFVGKQFS ANDKVYTVEK ADNFEYSDPV DGSISRNQGL RLIFTDGSRI VFRLSGTGSA GATIRLYIDS YEKDVAKINQ DPQVMLAPLI SIALKVSQLQ ERTGRTAPTV IT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5236
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol