Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoglucomutase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoglucomutase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001166289.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5236 |
Nombre | Phosphoglucomutase-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16013650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001166289.1 | |
Phosphoglucomutase-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5236 | |
Research Use Only | |
PGM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVKIVTVKTQ AYQDQKPGTS GLRKRVKVFQ SSANYAENFI QSIISTVEPA QRQEATLVVG GDGRFYMKEA IQLIARIAAA NGIGRLVIGQ NGILSTPAVS CIIRKIKAIG GIILTASHNP GGPNGDFGIK FNISNGGPAP EAITDKIFQI SKTIEEYAVC PDLKVDLGVL GKQQFDLENK FKPFTVEIVD SVEAYATMLR SIFDFSALKE LLSGPNRLKI RIDAMHGVVG PYVKKILCEE LGAPANSAVN CVPLEDFGGH HPDPNLTYAA DLVETMKSGE HDFGAAFDGD GDRNMILGKH GFFVNPSDSV AVIAANIFSI PYFQQTGVRG FARSMPTSGA LDRVASATKI ALYETPTGWK FFGNLMDASK LSLCGEESFG TGSDHIREKD GLWAVLAWLS ILATRKQSVE DILKDHWQKY GRNFFTRYDY EEVEAEGANK MMKDLEALMF DRSFVGKQFS ANDKVYTVEK ADNFEYSDPV DGSISRNQGL RLIFTDGSRI VFRLSGTGSA GATIRLYIDS YEKDVAKINQ DPQVMLAPLI SIALKVSQLQ ERTGRTAPTV IT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |