Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxiredoxin 1 / PRDX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8352-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16004181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001189360.1
Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
Research Use Only
PRDX1
Recombinant Protein
E. coli
MSSGNAKIGH PAPNFKATAV MPDGQFKDIS LSDYKGKYVV FFFYPLDFTF VCPTEIIAFS DRAEEFKKLN CQVIGASVDS HFCHLAWVNT PKKQGGLGPM NIPLVSDPKR TIAQDYGVLK ADEGISFRGL FIIDDKGILR QITVNDLPVG RSVDETLRLV QAFQFTDKHG EVCPAGWKPG SDTIKPDVQK SKEYFSKQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5052
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol