Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxiredoxin 1 / PRDX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
255.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001189360.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5052 |
Nombre | Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16064171
|
enQuireBio™
QP8352-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16004181
|
enQuireBio™
QP8352-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054171
|
enQuireBio™
QP8352-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084171
|
enQuireBio™
QP8352-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094171
|
enQuireBio™
QP8352-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074171
|
enQuireBio™
QP8352-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001189360.1 | |
Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5052 | |
Research Use Only | |
PRDX1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSGNAKIGH PAPNFKATAV MPDGQFKDIS LSDYKGKYVV FFFYPLDFTF VCPTEIIAFS DRAEEFKKLN CQVIGASVDS HFCHLAWVNT PKKQGGLGPM NIPLVSDPKR TIAQDYGVLK ADEGISFRGL FIIDDKGILR QITVNDLPVG RSVDETLRLV QAFQFTDKHG EVCPAGWKPG SDTIKPDVQK SKEYFSKQK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |