missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Periostin Protein
A cDNA sequence encoding the Periostin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | Periostin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912239
|
enQuireBio™
QP13009-HIS-HEK-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992229
|
enQuireBio™
QP13009-HIS-HEK-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902239
|
enQuireBio™
QP13009-HIS-HEK-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
Periostin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MGHHHHHHHH HHSSGHIEGR HMRNNHYDKI LAHSRIRGRD QGPNVCALQQ ILGTKKKYFS TCKNWYKKSI CGQKTTVLYE CCPGYMRMEG MKGCPAVLPI DHVYGTLGIV GATTTQRYSD ASKLREEIEG KGSFTYFAPS NEAWDNLDSD IRRGLESNVN VELLNALHSH MINKRMLTKD LKNGMIIPSM YNNLGLFINH YPNGVVTVNC ARIIHGNQIA TNGVVHVIDR VLTQIGTSIQ DFIEAEDDLS SFRAAAITSD ILEALGRDGH FTLFAPTNEA FEKLPRGVLE RFMGDKVASEALMKYHILNT LQCSESIMGG AVFETLEGNT IEIGCDGDSI TVNGIKMVNK KDIVTNNGVI HLIDQVLIPD SAKQVIELAG KQQTTFTDLV AQLGLASALR PDGEYTLLAP VNNAFSDDTL SMVQRLLKLI LQNHILKVKV GLNELYNGQI LETIGGKQLR VFVYRTAVCI ENSCMEKGSK QGRNGAIHIF REIIKPAEKS LHEKLKQDKR FSTFLSLLEA ADLKELLTQP GDWTLFVPTN DAFKGMTSEE KEILIRDKNA LQNIILYHLT PGVFIGKGFE PGVTNILKTT QGSKIFLKEV NDTLLVNELK SKESDIMTTN GVIHVVDKLL YPADTPVGND QLLEILNKLI KYIQIKFVRG STFKEIPVTV Y | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |