Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Periostin Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Periostin Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Human (HEK293) |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGHHHHHHHH HHSSGHIEGR HMRNNHYDKI LAHSRIRGRD QGPNVCALQQ ILGTKKKYFS TCKNWYKKSI CGQKTTVLYE CCPGYMRMEG MKGCPAVLPI DHVYGTLGIV GATTTQRYSD ASKLREEIEG KGSFTYFAPS NEAWDNLDSD IRRGLESNVN VELLNALHSH MINKRMLTKD LKNGMIIPSM YNNLGLFINH YPNGVVTVNC ARIIHGNQIA TNGVVHVIDR VLTQIGTSIQ DFIEAEDDLS SFRAAAITSD ILEALGRDGH FTLFAPTNEA FEKLPRGVLE RFMGDKVASEALMKYHILNT LQCSESIMGG AVFETLEGNT IEIGCDGDSI TVNGIKMVNK KDIVTNNGVI HLIDQVLIPD SAKQVIELAG KQQTTFTDLV AQLGLASALR PDGEYTLLAP VNNAFSDDTL SMVQRLLKLI LQNHILKVKV GLNELYNGQI LETIGGKQLR VFVYRTAVCI ENSCMEKGSK QGRNGAIHIF REIIKPAEKS LHEKLKQDKR FSTFLSLLEA ADLKELLTQP GDWTLFVPTN DAFKGMTSEE KEILIRDKNA LQNIILYHLT PGVFIGKGFE PGVTNILKTT QGSKIFLKEV NDTLLVNELK SKESDIMTTN GVIHVVDKLL YPADTPVGND QLLEILNKLI KYIQIKFVRG STFKEIPVTV Y |
| Tampón | Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4. |
| Mostrar más |