Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peptide YY Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptide YY, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8738-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16016241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004151.3
Peptide YY Protein
Research Use Only
PYY
Recombinant Protein
E. coli
IKPEAPREDA SPEELNRYYA SLRHYLNLVT RQRY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5697
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol