Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peptide YY Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptide YY, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004151.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5697 |
Nombre | Peptide YY Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016241
|
enQuireBio™
QP8738-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056241
|
enQuireBio™
QP8738-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006241
|
enQuireBio™
QP8738-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036241
|
enQuireBio™
QP8738-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046241
|
enQuireBio™
QP8738-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026241
|
enQuireBio™
QP8738-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004151.3 | |
Peptide YY Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5697 | |
Research Use Only | |
PYY | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IKPEAPREDA SPEELNRYYA SLRHYLNLVT RQRY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |