Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZ and LIM domain protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZ and LIM domain protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7666-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001107579.1
PDZ and LIM domain protein 1
Research Use Only
PDLIM3
Recombinant Protein
E. coli
MPQTVILPGP APWGFRLSGG IDFNQPLVIT RITPGSKAAA ANLCPGDVIL AIDGFGTESM THADAQDRIK AAAHQLCLKI DRGETHLWSP QVSEDGKAHP FKINLESEPQ EFKPIGTAHN RRAQPFVAAA NIDDKRQVVS ASYNSPIGLY STSNIQDALH GQLRGLIPSS PQKTGTTLNT SIIFGPNLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27295
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol