Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZ and LIM domain protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZ and LIM domain protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001107579.1
ID de gen (Entrez) 27295
Nombre PDZ and LIM domain protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16050071
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7666-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16070071
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7666-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16060071
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7666-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16080071
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7666-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16090071
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7666-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16000081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7666-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001107579.1
PDZ and LIM domain protein 1
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
27295
Research Use Only
PDLIM3
Recombinant Protein
E. coli
MPQTVILPGP APWGFRLSGG IDFNQPLVIT RITPGSKAAA ANLCPGDVIL AIDGFGTESM THADAQDRIK AAAHQLCLKI DRGETHLWSP QVSEDGKAHP FKINLESEPQ EFKPIGTAHN RRAQPFVAAA NIDDKRQVVS ASYNSPIGLY STSNIQDALH GQLRGLIPSS PQKTGTTLNT SIIFGPNLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.