Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDK / PDZ binding kinase / TOPK Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDK / PDZ binding kinase / TOPK, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001265874.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 55872 |
Nombre | PDK / PDZ binding kinase / TOPK Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031131
|
enQuireBio™
QP7845-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051131
|
enQuireBio™
QP7845-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041131
|
enQuireBio™
QP7845-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061131
|
enQuireBio™
QP7845-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071131
|
enQuireBio™
QP7845-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081131
|
enQuireBio™
QP7845-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001265874.1 | |
PDK / PDZ binding kinase / TOPK Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55872 | |
Research Use Only | |
PBK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEGISNFKTP SKLSEKKKSV LCSTPTINIP ASPFMQKLGF GTGVNVYLMK RSPRGLSHSP WAVKKINPIC NDHYRSVYQK RLMDEAKILK SLHHPNIVGY RAFTEANDGS LCLAMEYGGE KSLNDLIEER YKASQDPFPA AIILKVALNM ARGLKYLHQE KKLLHGDIKS SNVVIKGDFE TIKICDVGVS LPLDENMTVT DPEACYIGTE PWKPKEAVEE NGVITDKADI FAFGLTLWEM MTLSIPHINL SNDDDDEDKT FDESDFDDEA YYAALGTRPP INMEELDESY QKVIELFSVC TNEDPKDRPS AAHIVEALET DV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |