Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCOLCE Protein
A cDNA sequence encoding the PCOLCE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PCOLCE Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932139
|
enQuireBio™
QP12979-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922139
|
enQuireBio™
QP12979-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912139
|
enQuireBio™
QP12979-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PCOLCE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PCOLCE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQTPNYTR PVFLCGGDVK GESGYVASEG FPNLYPPNKE CIWTITVPEG QTVSLSFRVF DLELHPACRY DALEVFAGSG TSGQRLGRFC GTFRPAPLVA PGNQVTLRMT TDEGTGGRGF LLWYSGRATS GTEHQFCGGR LEKAQGTLTT PNWPESDYPP GISCSWHIIA PPDQVIALTF EKFDLEPDTY CRYDSVSVFN GAVSDDSRRL GKFCGDAVPG SISSEGNELL VQFVSDLSVT ADGFSASYKT LPRGTAKEGQ GPGPKRGTEP KVKLPPKSQP PEKTEESPSA PDAPTCPKQC RRTGTLQSNF CASSLVVTAT VKSMVREPGE GLAVTVSLIG AYKTGGLDLP SPPTGASLKF YVPCKQCPPM KKGVSYLLMG QVEENRGPVL PPESFVVLHR PNQDQILTNL SKRKCPSQPV RAAASQD | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |