Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCOLCE Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PCOLCE Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQTPNYTR PVFLCGGDVK GESGYVASEG FPNLYPPNKE CIWTITVPEG QTVSLSFRVF DLELHPACRY DALEVFAGSG TSGQRLGRFC GTFRPAPLVA PGNQVTLRMT TDEGTGGRGF LLWYSGRATS GTEHQFCGGR LEKAQGTLTT PNWPESDYPP GISCSWHIIA PPDQVIALTF EKFDLEPDTY CRYDSVSVFN GAVSDDSRRL GKFCGDAVPG SISSEGNELL VQFVSDLSVT ADGFSASYKT LPRGTAKEGQ GPGPKRGTEP KVKLPPKSQP PEKTEESPSA PDAPTCPKQC RRTGTLQSNF CASSLVVTAT VKSMVREPGE GLAVTVSLIG AYKTGGLDLP SPPTGASLKF YVPCKQCPPM KKGVSYLLMG QVEENRGPVL PPESFVVLHR PNQDQILTNL SKRKCPSQPV RAAASQD |
| Tampón | PCOLCE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |