Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parathyroid hormone-related Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parathyroid hormone-related protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6553-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002811.1
Parathyroid hormone-related Protein
Research Use Only
PTHLH
Recombinant Protein
E. coli
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTPGKKK KGKPGKRKEQ EKKKRRTRSA WLDSGVTGSG LEGDHLSDTS TTSLELDSR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5744
200 μg
Not determined.
Full length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol