Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parathyroid hormone-related Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parathyroid hormone-related protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002811.1
ID de gen (Entrez) 5744
Nombre Parathyroid hormone-related Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16094100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6553-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16014110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6553-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16004110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6553-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16024110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6553-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16034110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6553-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16044110
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6553-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_002811.1
Parathyroid hormone-related Protein
Not determined.
Full length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5744
Research Use Only
PTHLH
Recombinant Protein
E. coli
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTPGKKK KGKPGKRKEQ EKKKRRTRSA WLDSGVTGSG LEGDHLSDTS TTSLELDSR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.