Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parathyroid hormone 2 receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parathyroid hormone 2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6552-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001296445.1
Parathyroid hormone 2 receptor Protein
Research Use Only
PTH2R
Recombinant Protein
E. coli
DSDGTITIEE QIVLVLKAKV QCELNITAQL QEGEGNCFPE WDGLICWPRG TVGKISAVPC PPYIYDFNHK GVAFRHCNPN GTWDFMHSLN KTWANYSDCL RFLQPDISIG KQEFFERLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5746
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol