Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parathyroid hormone 2 receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parathyroid hormone 2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001296445.1
ID de gen (Entrez) 5746
Nombre Parathyroid hormone 2 receptor Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16034100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6552-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16054100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6552-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16044100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6552-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6552-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6552-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084100
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6552-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001296445.1
Parathyroid hormone 2 receptor Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
5746
Research Use Only
PTH2R
Recombinant Protein
E. coli
DSDGTITIEE QIVLVLKAKV QCELNITAQL QEGEGNCFPE WDGLICWPRG TVGKISAVPC PPYIYDFNHK GVAFRHCNPN GTWDFMHSLN KTWANYSDCL RFLQPDISIG KQEFFERLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.