Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Paralemmin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paralemmin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001035224.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5064 |
Nombre | Paralemmin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043490
|
enQuireBio™
QP6465-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063490
|
enQuireBio™
QP6465-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053490
|
enQuireBio™
QP6465-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073490
|
enQuireBio™
QP6465-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083490
|
enQuireBio™
QP6465-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093490
|
enQuireBio™
QP6465-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001035224.1 | |
Paralemmin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5064 | |
Research Use Only | |
PALM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEVLAAETTS QQERLQAIAE KRKRQAEIEN KRRQLEDERR QLQHLKSKAL RERWLLEGTP SSASEGDEDL RRQMQDDEQK TRLLEDSVSR LEKEIEVLER GDSAPATAKE NAAAPSPVRA PAPSPAKEER KTEVVMNSQQ TPVGTPKDKR VSNTPLRTVD GSPMMKAAMY SVEITVEKDK VTGETRVLSS TTLLPRQPLP LGIKVYEDET KVVHAVDGTA ENGIHPLSSS EVDELIHKAD EVTLSEAGST AGAAETRGAV EGAARTTPSR REITGVQAQP GEATSGPPGI QPGQEPPVTM IFMGYQNVED EAETKKVLGL QDTITAELVV IEDAAEPKEP APPNGSAAEP PTEAASREEN QAGPEATTSD PQDLDMKKHR CKCC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |