Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Paralemmin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paralemmin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6465-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083490
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035224.1
Paralemmin-1 Protein
Research Use Only
PALM
Recombinant Protein
E. coli
MEVLAAETTS QQERLQAIAE KRKRQAEIEN KRRQLEDERR QLQHLKSKAL RERWLLEGTP SSASEGDEDL RRQMQDDEQK TRLLEDSVSR LEKEIEVLER GDSAPATAKE NAAAPSPVRA PAPSPAKEER KTEVVMNSQQ TPVGTPKDKR VSNTPLRTVD GSPMMKAAMY SVEITVEKDK VTGETRVLSS TTLLPRQPLP LGIKVYEDET KVVHAVDGTA ENGIHPLSSS EVDELIHKAD EVTLSEAGST AGAAETRGAV EGAARTTPSR REITGVQAQP GEATSGPPGI QPGQEPPVTM IFMGYQNVED EAETKKVLGL QDTITAELVV IEDAAEPKEP APPNGSAAEP PTEAASREEN QAGPEATTSD PQDLDMKKHR CKCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5064
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol