Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Paired box protein Pax-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paired box protein Pax-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_000269.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5076 |
Nombre | Paired box protein Pax-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16046111
|
enQuireBio™
QP8719-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16066111
|
enQuireBio™
QP8719-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16056111
|
enQuireBio™
QP8719-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076111
|
enQuireBio™
QP8719-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086111
|
enQuireBio™
QP8719-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096111
|
enQuireBio™
QP8719-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000269.3 | |
Paired box protein Pax-2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5076 | |
Research Use Only | |
PAX2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDMHCKADPF SAMHPGHGGV NQLGGVFVNG RPLPDVVRQR IVELAHQGVR PCDISRQLRV SHGCVSKILG RYYETGSIKP GVIGGSKPKV ATPKVVDKIA EYKRQNPTMF AWEIRDRLLA EGICDNDTVP SVSSINRIIR TKVQQPFHPT PDGAGTGVTA PGHTIVPSTA SPPVSSASND PVGSYSINGI LGIPRSNGEK RKRDEVEVYT DPAHIRGGGG LHLVWTLRDV SEGSVPNGDS QSGVDSLRKH LRADTFTQQQ LEALDRVFER PSYPDVFQAS EHIKSEQGNE YSLPALTPGL DEVKSSLSAS TNPELGSNVS GTQTYPVVTG RDMASTTLPG YPPHVPPTGQ GSYPTSTLAG MVP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |