Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Paired box protein Pax-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paired box protein Pax-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8719-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000269.3
Paired box protein Pax-2 Protein
Research Use Only
PAX2
Recombinant Protein
E. coli
MDMHCKADPF SAMHPGHGGV NQLGGVFVNG RPLPDVVRQR IVELAHQGVR PCDISRQLRV SHGCVSKILG RYYETGSIKP GVIGGSKPKV ATPKVVDKIA EYKRQNPTMF AWEIRDRLLA EGICDNDTVP SVSSINRIIR TKVQQPFHPT PDGAGTGVTA PGHTIVPSTA SPPVSSASND PVGSYSINGI LGIPRSNGEK RKRDEVEVYT DPAHIRGGGG LHLVWTLRDV SEGSVPNGDS QSGVDSLRKH LRADTFTQQQ LEALDRVFER PSYPDVFQAS EHIKSEQGNE YSLPALTPGL DEVKSSLSAS TNPELGSNVS GTQTYPVVTG RDMASTTLPG YPPHVPPTGQ GSYPTSTLAG MVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5076
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol