Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAH / PH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PAH / PH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6463-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033480
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000268.1
PAH / PH Protein
Research Use Only
PAH
Recombinant Protein
E. coli
STAVLENPGL GRKLSDFGQE TSYIEDNCNQ NGAISLIFSL KEEVGALAKV LRLFEENDVN LTHIESRPSR LKKDEYEFFT HLDKRSLPAL TNIIKILRHD IGATVHELSR DKKKDTVPWF PRTIQELDRF ANQILSYGAE LDADHPGFKD PVYRARRKQF ADIAYNYRHG QPIPRVEYME EGKKTWGTVF KTLKSLYKTH ACYEYNHIFP LLEKYCGFHE DNIPQLEDVS QFLQTCTGFR LRPVAGLLSS RDFLGGLAFR VFHCTQYIRH GSKPMYTPEP DICHELLGHV PLFSDRSFAQ FSQEIGLASL GAPDEYIEKL ATIYWFTVEF GLCKQGDSIK AYGAGLLSSF GELQYCLSEK PKLLPLELEK TAIQNYTVTE FQPLYYVAES FNDAKEKVRN FAATIPRPFS VRYDPYTQRI EVLDNTQQLK ILADSINSEI GILCSALQKI K
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5053
10 μg
Not determined.
Full Length of Mature. Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol