Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAH / PH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PAH / PH, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000268.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5053 |
Nombre | PAH / PH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000268.1 | |
PAH / PH Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature. Protein | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5053 | |
Research Use Only | |
PAH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STAVLENPGL GRKLSDFGQE TSYIEDNCNQ NGAISLIFSL KEEVGALAKV LRLFEENDVN LTHIESRPSR LKKDEYEFFT HLDKRSLPAL TNIIKILRHD IGATVHELSR DKKKDTVPWF PRTIQELDRF ANQILSYGAE LDADHPGFKD PVYRARRKQF ADIAYNYRHG QPIPRVEYME EGKKTWGTVF KTLKSLYKTH ACYEYNHIFP LLEKYCGFHE DNIPQLEDVS QFLQTCTGFR LRPVAGLLSS RDFLGGLAFR VFHCTQYIRH GSKPMYTPEP DICHELLGHV PLFSDRSFAQ FSQEIGLASL GAPDEYIEKL ATIYWFTVEF GLCKQGDSIK AYGAGLLSSF GELQYCLSEK PKLLPLELEK TAIQNYTVTE FQPLYYVAES FNDAKEKVRN FAATIPRPFS VRYDPYTQRI EVLDNTQQLK ILADSINSEI GILCSALQKI K | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |