Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OXCT1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OXCT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6459-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000427.1
OXCT1 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5019
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
OXCT1
Recombinant Protein
E. coli
TKFYTDPVEA VKDIPDGATV LVGGFGLCGI PENLIDALLK TGVKGLTAVS NNAGVDNFGL GLLLRSKQIK RMVSSYVGEN AEFERQYLSG ELEVELTPQG TLAERIRAGG AGVPAFYTPT GYGTLVQEGG SPIKYNKDGS VAIASKPREV REFNGQHFIL EEAITGDFAL VKAWKADRAG NVIFRKSARN FNLPMCKAAE TTVVEVEEIV DIGAFAPEDI HIPQIYVHRL IKGEKYEKRI ERLSIRKEGD GEAKSAKPGD DVRERIIKRA ALEFEDGMYA NLGIGIPLLA SNFISPNITV HLQSENGVLG LGPYPRQHEA DADLINAGKE TVTILPGASF FSSDESFAMI RGGHVDLTML GAMQVSKYGD LANWMIPGKM VKGMGGAMDL VSSAKTKVVV TMEHSAKGNA HKIMEKCTLP LTGKQCVNRI ITEKAVFDVD KKKGLTLIEL WEGLTVDDVQ KSTGCDFAVS PKLMPMQQIA N