Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OXCT1 Protein
Código de producto. p-7153224
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013450 10 μg 10 microgramos
16053450 50 μg 50 microgramos
16003450 100 μg 100 microgramos
16033450 200 μg 200 microgramos
16043450 500 μg 500 microgramos
16023450 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16013450
Marca: enQuireBio™ QP6459ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OXCT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000427.1
ID de gen (Entrez) 5019
Nombre OXCT1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OXCT1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia TKFYTDPVEA VKDIPDGATV LVGGFGLCGI PENLIDALLK TGVKGLTAVS NNAGVDNFGL GLLLRSKQIK RMVSSYVGEN AEFERQYLSG ELEVELTPQG TLAERIRAGG AGVPAFYTPT GYGTLVQEGG SPIKYNKDGS VAIASKPREV REFNGQHFIL EEAITGDFAL VKAWKADRAG NVIFRKSARN FNLPMCKAAE TTVVEVEEIV DIGAFAPEDI HIPQIYVHRL IKGEKYEKRI ERLSIRKEGD GEAKSAKPGD DVRERIIKRA ALEFEDGMYA NLGIGIPLLA SNFISPNITV HLQSENGVLG LGPYPRQHEA DADLINAGKE TVTILPGASF FSSDESFAMI RGGHVDLTML GAMQVSKYGD LANWMIPGKM VKGMGGAMDL VSSAKTKVVV TMEHSAKGNA HKIMEKCTLP LTGKQCVNRI ITEKAVFDVD KKKGLTLIEL WEGLTVDDVQ KSTGCDFAVS PKLMPMQQIA N
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.