Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Optineurin / OPTN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Optineurin / OPTN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9317-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008212.1
Optineurin / OPTN Protein
Research Use Only
OPTN
Recombinant Protein
Yeast
MSHQPLSCLT EKEDSPSEST GNGPPHLAHP NLDTFTPEEL LQQMKELLTE NHQLKEAMKL NNQAMKGRFE ELSAWTEKQK EERQFFEIQS KEAKERLMAL SHENEKLKEE LGKLKGKSER SSEDPTDDSR LPRAEAEQEK DQLRTQVVRL QAEKADLLGI VSELQLKLNS SGSSEDSFVE IRMAEGEAEG SVKEIKHSPG PTRTVSTGTA LSKYRSRSAD GAKNYFEHEE LTVSQLLLCL REGNQKVERL EVALKEAKER VSDFEKKTSN RSEIETQTEG STEKENDEEK GPETVGSEVE ALNLQVTSLF KELQEAHTKL SKAELMKKRL QEKCQALERK NSAIPSELNE KQELVYTNKK LELQVESMLS EIKMEQAKTE DEKSKLTVLQ MTHNKLLQEH NNALKTIEEL TRKESEKVDR AVLKELSEKL ELAEKALASK QLQMDEMKQT IAKQEEDLET MTILRAQMEV YCSDFHAERA AREKIHEEKE QLALQLAVLL KENDAFEDGG RQSLMEMQSR HGARTSDSDQ QAYLVQRGAE DRDWRQQRNI PIHSCPKCGE VLPDIDTLQI HVMDCII
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10133
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol