missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Optineurin / OPTN Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Optineurin / OPTN, was expressed in the hosts and tags indicated.

287.00€ - 3175.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001008212.1
ID de gen (Entrez) 10133
Nombre Optineurin / OPTN Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16018091
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9317-YE-100UG
100 μg
920.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16058091
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9317-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16028091
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9317-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16048091
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9317-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068091
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9317-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16038091
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9317-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001008212.1
Optineurin / OPTN Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
10133
Research Use Only
OPTN
Recombinant Protein
Yeast
MSHQPLSCLT EKEDSPSEST GNGPPHLAHP NLDTFTPEEL LQQMKELLTE NHQLKEAMKL NNQAMKGRFE ELSAWTEKQK EERQFFEIQS KEAKERLMAL SHENEKLKEE LGKLKGKSER SSEDPTDDSR LPRAEAEQEK DQLRTQVVRL QAEKADLLGI VSELQLKLNS SGSSEDSFVE IRMAEGEAEG SVKEIKHSPG PTRTVSTGTA LSKYRSRSAD GAKNYFEHEE LTVSQLLLCL REGNQKVERL EVALKEAKER VSDFEKKTSN RSEIETQTEG STEKENDEEK GPETVGSEVE ALNLQVTSLF KELQEAHTKL SKAELMKKRL QEKCQALERK NSAIPSELNE KQELVYTNKK LELQVESMLS EIKMEQAKTE DEKSKLTVLQ MTHNKLLQEH NNALKTIEEL TRKESEKVDR AVLKELSEKL ELAEKALASK QLQMDEMKQT IAKQEEDLET MTILRAQMEV YCSDFHAERA AREKIHEEKE QLALQLAVLL KENDAFEDGG RQSLMEMQSR HGARTSDSDQ QAYLVQRGAE DRDWRQQRNI PIHSCPKCGE VLPDIDTLQI HVMDCII
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications