missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
Recombinant Protein
4515.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001306037.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5008 |
Nombre | Oncostatin M / OSM Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925999
|
enQuireBio™
QP5367-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915999
|
enQuireBio™
QP5367-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001306037.1 | |
Oncostatin M / OSM Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
TF-1 cell proliferation was significantly induced by less than 4 ng/ml of Human Oncostatin M / OSM (minimum activity of at least 2.5 x 10^5 units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
5008 | |
Research Use Only | |
OSM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAIGSCSKE . YRVLLGQLQ K. QTDLMQDT SR. LLDPYIR IQG. LDVPKL REHC. RERPG AFPSE. ETLR GLGRRG. FLQ TLNATLGCVL HRLADLE. QR LPKAQDLE. R SGLNIEDLE. KLQMARPNIL . GLRNNIYCM A. QLLDNSDT AE. PTKAGRG ASQ. PPTPTP ASDA. FQRKL EGCRFLHGYH RFMHS. VGRV FSKWGE. SPN RSRRHSP. HQ ALRKGVRR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |