Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolar GTP-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolar GTP-binding protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037417.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29889 |
Nombre | Nucleolar GTP-binding protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16049390
|
enQuireBio™
QP7561-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16069390
|
enQuireBio™
QP7561-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059390
|
enQuireBio™
QP7561-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079390
|
enQuireBio™
QP7561-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089390
|
enQuireBio™
QP7561-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099390
|
enQuireBio™
QP7561-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_037417.1 | |
Nucleolar GTP-binding protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29889 | |
Research Use Only | |
GNL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVKPKYKGRS TINPSKASTN PDRVQGAGGQ NMRDRATIRR LNMYRQKERR NSRGKIIKPL QYQSTVASGT VARVEPNIKW FGNTRVIKQS SLQKFQEEMD TVMKDPYKVV MKQSKLPMSL LHDRIRPHNL KVHILDTESF ETTFGPKSQR KRPNLFASDM QSLIENAEMS TESYDQGKDR DLVTEDTGVR NEAQEEIYKK GQSKRIWGEL YKVIDSSDVV VQVLDARDPM GTRSPHIETY LKKEKPWKHL IFVLNKCDLV PTWATKRWVA VLSQDYPTLA FHASLTNPFG KGAFIQLLRQ FGKLHTDKKQ ISVGFIGYPN VGKSSVINTL RSKKVCNVAP IAGETKVWQY ITLMRRIFLI DCPGVVYPSE DSETDIVLKG VVQVEKIKSP EDHIGAVLER AKPEYISKTY KIDSWENAED FLEKLAFRTG KLLKGGEPDL QTVGKMVLND WQRGRIPFFV KPPNAEPLVA PQLLPSSSLE VVPEAAQNNP GEEVTETAGE GSESIIKEET EENSHCDANT EMQQILTRVR QNFGKINVVP QFSGDDLVPV EVSDLEEELE SFSDEEEEEQ EQQRDDAEES SSEPEEENVG NDTKAVIKAL DEKIAKYQKF LDKAKAKKFS AVRISKGLSE KIFAKPEEQR KTLEEDVDDR APSKKGKKRK AQREEEQEHS NKAPRALTSK ERRRAVRQQR PKKVGVRYYE THNVKNRNRN KKKTNDSEGQ KHKRKKFRQK Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |