Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear transcription factor Y subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6417-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006157.1
Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein
Research Use Only
NFYB
Recombinant Protein
E. coli
MTMDGDSSTT DASQLGISAD YIGGSHYVIQ PHDDTEDSMN DHEDTNGSKE SFREQDIYLP IANVARIMKN AIPQTGKIAK DAKECVQECV SEFISFITSE ASERCHQEKR KTINGEDILF AMSTLGFDSY VEPLKLYLQK FREAMKGEKG IGGAVTATDG LSEELTEEAF TNQLPAGLIT TDGQQQNVMV YTTSYQQISG VQQIQFS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4801
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol