Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear transcription factor Y subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006157.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4801 |
Nombre | Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053160
|
enQuireBio™
QP6417-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073160
|
enQuireBio™
QP6417-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063160
|
enQuireBio™
QP6417-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083160
|
enQuireBio™
QP6417-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093160
|
enQuireBio™
QP6417-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003170
|
enQuireBio™
QP6417-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006157.1 | |
Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4801 | |
Research Use Only | |
NFYB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTMDGDSSTT DASQLGISAD YIGGSHYVIQ PHDDTEDSMN DHEDTNGSKE SFREQDIYLP IANVARIMKN AIPQTGKIAK DAKECVQECV SEFISFITSE ASERCHQEKR KTINGEDILF AMSTLGFDSY VEPLKLYLQK FREAMKGEKG IGGAVTATDG LSEELTEEAF TNQLPAGLIT TDGQQQNVMV YTTSYQQISG VQQIQFS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |