Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRN1 / Neuritin 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NRN1 / Neuritin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8091-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16022621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265639.1
NRN1 / Neuritin 1 Protein
Research Use Only
NRN1
Recombinant Protein
E. coli
AGKCDAVFKG FSDCLLKLGD SMANYPQGLD DKTNIKTVCT YWEDFHSCTV TALTDCQEGA KDMWDKLRKE SKNLNIQGSL FELCGSGNG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51299
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol