Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRN1 / Neuritin 1 Protein
Product Code. p-7154770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Unit Size:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
16092611 10 μg 10 microgramos
16032621 50 μg 50 microgramos
16082611 100 μg 100 microgramos
16012621 200 μg 200 microgramos
16022621 500 μg 500 microgramos
16002621 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16092611
Brand: enQuireBio™ QP8091ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NRN1 / Neuritin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001265639.1
ID de gen (Entrez) 51299
Nombre NRN1 / Neuritin 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NRN1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AGKCDAVFKG FSDCLLKLGD SMANYPQGLD DKTNIKTVCT YWEDFHSCTV TALTDCQEGA KDMWDKLRKE SKNLNIQGSL FELCGSGNG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.